Probenehmer, UniSampler
Lieferant: BURKLE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
5314-2000
300-1042EA 231.3 EUR InStock
300-1042
Probenehmer, UniSampler
Probenehmer Probenehmer für Flüssigkeiten
Manueller Probenehmer mit Vakuumpumpe und einem 2,5 Meter langen PVC-Schlauch, das Edelstahlgewicht zieht das Ende des Schlauchs auf die gewünschte Probentiefe.
  • Tiefe, schmale und schwer zugängliche Stellen
  • Saugstark für viskose Medien, leicht zerlegbar und einfach zu reinigen
  • Universal Flaschenadapter aus PVC, für Flaschenhals Ø 24, 32, 39 und 50 mm Nennmaß, für Probenflaschen 100 bis 1000 ml
Flüssigkeiten kommen nur mit dem Saugschlauch und der Probenflasche in Kontakt.
Lieferumfang: Komplett inkl. Probeflasche 1 L, PVC Saugschlauch, Vakuumhandpumpe, Schlauchgewicht aus Edelstahl, 20 seal-it Etikettenplomben im praktischen Koffer.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge