Zytoplasmamembran-Markierungskits, CellBrite™
Lieferant: BIOTIUM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
30021 30022 30023 30024
30021.EA 271 EUR InStock
30021. 30022. 30023. 30024.
Zytoplasmamembran-Markierungskits, CellBrite™
Tests Zelltests
CellBrite-Kits wurden für die Markierung von Zellmembranen mit einem vorgelösten Membran-Fluoreszenzfarbstoff als optimierte Färbelösung entwickelt. Durch die Kombination von CellBrite Membran-Farbstoffen ist es möglich, mehrere Zellpopulationen mit unterschiedlichen Farben zu markieren. Dies ist vor allem für die Untersuchung von Zell-Zell-Interaktionen hilfreich.
  • Direkte Zugabe des Farbstoffs zu normalen Kulturmedien, gefolgt von einer kurzen Inkubationszeit
  • Hochlipophiler Farbstoff verhindert Farbstoffübertragung zwischen Zellen und sorgt für stabile Markierung
  • Hell, photostabil und nicht toxisch
Die Markierung ist stabil und nicht toxisch, geeignet für das Langzeit-Tracking von Zellen.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
EGÄNZENDE PRODUKTE
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge