ExoBrite™ WGA EV-Färbekits
Lieferant: BIOTIUM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
30126
30126.EA 507 EUR InStock
30126.
ExoBrite™ WGA EV-Färbekits
Tests Zelltests
ExoBrite™ WGA EV-Färbekits wurden entwickelt, um einige der Herausforderungen der EV-Detektion, insbesondere in der Durchflusszytometrie, zu meistern. ExoBrite™ WGA EV-Farbstoffe binden an Moleküle in der EV-Membran und sorgen für eine helle, spezifische Färbung mit wenig Hintergrund.
  • Optimal formulierte WGA-Konjugate zur Färbung gereinigter EV
  • Breite Kompatibilität, isolierte gefärbte EVs aus allen 9 getesteten Quellen
  • Konzipiert für den Nachweis mittels Durchflusszytometrie
  • Helles Signal und niedriger Hintergrund
  • Kompatibel mit der Antikörper-Co-Färbung
  • Erhältlich in vier Farben
ExoBrite™ WGA EV-Färbemittel sind einzigartig formulierte Konjugate von Weizenkeimagglutinin (WGA), einem kohlenhydratbindenden Lektin mit hoher Affinität für N-Acetylglucosamin-Einheiten von Glykoproteinen. WGA-Konjugate werden häufig zur Markierung von Zellmembranen sowie grampositiven Bakterien verwendet. Aufgrund des Vorhandenseins von Glykoproteinen auf EV-Membranen wurden WGA-Konjugate auch zum Nachweis von EVs verwendet.
ExoBrite™ WGA EV-Färbungen wurden entwickelt, um einige der Herausforderungen beim Nachweis isolierter EVs, insbesondere in der Durchflusszytometrie, zu überwinden So können beispielsweise Tetraspanin-Antikörper, die üblicherweise zur Färbung von EVs verwendet werden, je nach EV-Quelle ein unterschiedliches Signal und eine unterschiedliche Abdeckung aufweisen. Im Gegensatz dazu zeigen ExoBrite™ WGA EV-Färbungen eine helle Färbung von EVs, die aus einem breiten Spektrum von Quellen stammen. Wir haben EVs getestet, die aus 9 Zelllinien stammen, und die ExoBrite™ WGA EV-Färbungen zeigten bei allen eine starke Färbung. ExoBrite™ WGA EV-Färbemittel neigen weniger zur Aggregation als hydrophobe Membranfarbstoffe und binden nicht unspezifisch an Polystyrolkügelchen, sodass sie zum Färben von perlengebundenen EVs verwendet werden können.
EVs werden oft mit fluoreszierenden Antikörpern markiert, die auf eines oder mehrere der Tetraspanin-Proteine CD9, CD63 und CD81 abzielen. Die ExoBrite™ WGA-Färbung kann für eine Multiparameter-Analyse mit einer Antikörperfärbung kombiniert werden.
Kit-Komponenten
- ExoBrite™ WGA EV-Färbung
- ExoBrite™ 1X PBS-Lösung
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge