Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Trifluoressigsäure ≥99,0%, CHROMASOLV™ für die HPLC, Fluka™

Lieferant: HONEYWELL

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

302031-100ML 302031-1L 302031-10X1ML
302031-100MLEA 233.67 EUR InStock
302031-100ML 302031-1L 302031-10X1ML
Trifluoressigsäure ≥99,0%, CHROMASOLV™ für die HPLC, Fluka™
Trifluoressigsäure
  • For HPLC and organic synthesis
  • High-purity, multipurpose solvents
  • High lot-to-lot consistency

Beilstein Number: 742035


Formel: C₂HF₃O₂
Siedepunkt: 72 °C (1,013 hPa)
Melting Pt: –15 °C
Dichte: 1,48 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 100 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004169
CAS-Nummer: 76-05-1
UN: 2699
ADR: 8,I
Merck Index: 13,09754
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9501f3ac85d66e8d19d1cd1c3fe5409b974e9d8a&vid=705863caf794c8e34279985c1cf5149b53d97173&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay (alkalimetric) 99.0 - 101.0 %
Assay (GC) Min. 99.0 %
Identity (IR) complying
Non-volatile matter Max. 0.005 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.05 %
Absorbance at 320 nm Max. 0.025
Absorbance at 300 nm Max. 0.03
Absorbance at 290 nm Max. 0.04
Absorbance 280 nm Max. 0.05
Absorbance at 270 nm Max. 0.10
Absorbance at 260 nm Max. 0.9
APHA Max. 20
Vapor Density 3.9 (vs air)

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge