Stearinsäure ≥97%, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
30267HGEA 184 EUR InStock
30267HG
Stearinsäure ≥97%, GPR RECTAPUR®
Stearinsäure
Formel: C₁₈H₃₆O₂
MW: 284.48 g/mol
Siedepunkt: 361
Melting Pt: 67
Dichte: 0.94 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 196 °C (geschlossener Tiegel)
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00002752
CAS-Nummer: 57-11-4
EINECS: 200-313-4
REACH: 01-2119543894-28
Merck Index: 13,08882
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b000f914d1ecf0e3b0d3bc79cd318f3c7842831d&vid=b000f914d1ecf0e3b0d3bc79cd318f3c7842831d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 97 %
IR Spectrum Passes test
Melting point 68 - 70 °C
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge