Bis(2,4-pentanedionato)tin(IV) dichloride ≥95%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
30532.09 30532.18
30532.09EA 92.6 EUR InStock
30532.09 30532.18
Bis(2,4-pentanedionato)tin(IV) dichloride ≥95%
Bis(2,4-pentanedionato)tin(IV) dichloride
Purity: 95% CAS No.: 16919-46-3 Molecular Formula: SnCl2(C5H7O2)2 Formula Weight: 387.83 Physical Form: Crystalline Sensitivity: Moisture Sensitive Melting Point: 199° UN No.: UN3146 MDL No.: MFCD00015316
Formel: C₁₀H₁₄Cl₂O₄Sn
MDL Number: MFCD00015316
CAS-Nummer: 16919-46-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge