Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

2,2′-Bipyridin ≥98% ACS

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

30569.09 30569.18 30569.30
30569.09EA 35.1 EUR InStock
30569.09 30569.18 30569.30
2,2′-Bipyridin ≥98% ACS
2,2'-Bipyridyl
Purity: 98% CAS No.: 366-18-7 Molecular Formula: C10H8N2 Formula Weight: 156.19 Flash Point: 121°(249°F) Physical Form: Crystalline Melting Point: 70° Boiling Point: 272-273° Beilstein Reference: 113089 Merck Reference: 14,3347 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00006212


Formel: C₁₀H₈N₂
MW: 156.19 g/mol
Siedepunkt: 272…273 °C
Melting Pt: 70 °C
Dichte: 1.326 g/cm³ (–150 °C)
Flash-Pt: 121 °C (249 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006212
CAS-Nummer: 366-18-7
EINECS: 206-674-4
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Merck Index: 14,3347
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e86bbc29edb6c5d09c058b8efcb6b9eb7f4d070c&vid=e86bbc29edb6c5d09c058b8efcb6b9eb7f4d070c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge