Acid Blue 129 25% (Farbstoffgehalt), Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
306495-25G
306495-25GEA 77.6 EUR InStock
306495-25G
Acid Blue 129 25% (Farbstoffgehalt), Sigma-Aldrich®
Acid Blue 129
Acid Blue 129, Dye content 25 % (Atanyl Blue PRL)
Formel: C₂₃H₂₁N₂NaO₅S
Melting Pt: >300 °C (Lit.)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00013263
CAS-Nummer: 6397-02-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge