Reactive Orange 16 ≥70 % (Farbstoffgehalt), Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
306509-100G
306509-100GEA 159 EUR InStock
306509-100G
Reactive Orange 16 ≥70 % (Farbstoffgehalt), Sigma-Aldrich®
Reactive Orange 16
Reactive Orange 16, Dye content ≥70 % (Remazol Brilliant Orange 3R)
Formel: C₂H₁₇N₃Na₂O₁₁S₃
Melting Pt: >300 °C (Lit.)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00013281
CAS-Nummer: 12225-83-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge