Ammoniumbenzoat ≥99%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
30753.36 30753.A3 30753.22
30753.36EA 54.5 EUR InStock
30753.36 30753.A3 30753.22
Ammoniumbenzoat ≥99%
Ammoniumbenzoat
Purity: 99% CAS No.: 1863-63-4 Molecular Formula: C6H5CO2NH4 Formula Weight: 139.15 Flash Point: 110°(230°F) Physical Form: Crystalline Sensitivity: Hygroscopic Appearance: White to off-white Odour: Weak Melting Point: 192-198° dec. Merck Reference: 14,496 MDL No.: MFCD00013069
Formel: C₇H₉NO₂
Melting Pt: 192…198 °C (Zersetzung)
Dichte: 1,26 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00013069
CAS-Nummer: 1863-63-4
EINECS: 217-468-9
Merck Index: 14,496
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge