Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Salzsäure 0.0714 mol/l (0.1N/1.4), AVS TITRINORM volumetrische Lösung

Lieferant: VWR Chemicals

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

307902.400EA 143 EUR InStock
307902.400
Salzsäure 0.0714 mol/l (0.1N/1.4), AVS TITRINORM volumetrische Lösung
Salzsäure
Geeignet für Tests in der Zuckerindustrie.


Formel: HCl
Dichte: 1,000 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011324
CAS-Nummer: 7647-01-0
EINECS: 0
UN: 1789
ADR: 8,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Gehalt (20 °C; realer Wert 0,2% Exakt) 0,07126 - 0,07154 mol/l
NIST rückführbar Bestätigt

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge