Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Kaliumchromat ≥99,5%, Puriss. p.a. Reag. Ph. Eur., ACS, Fluka™

Lieferant: HONEYWELL SPECIALTY CHEMICALS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

31250.9050 31250-1KG 31250-250G
HONE31250.9050EA 0 EUR InStock
HONE31250.9050 31250-1KG 31250-250G
Kaliumchromat ≥99,5%, Puriss. p.a. Reag. Ph. Eur., ACS, Fluka™
Potassium chromate


Formel: K₂CrO₄
Siedepunkt: 1,000 °C
Melting Pt: 968,3 °C
Dichte: 2,732 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011368
CAS-Nummer: 7789-00-6
EINECS: 232-140-5
UN: 3288
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,07784
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 99.5 %
Water insoluble matter Max. 0.005 %
pH (5 %, 25 °C) 8.6 - 9.8
Calcium (Ca) Max. 0.005 %
Iron (Fe) Max. 0.002 %
Sodium (Na) Max. 0.02 %
Lead (Pb) Max. 0.005 %
Chloride (Cl) Max. 0.001 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.005 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge