Schwefelsäure ≥95%, AR®, Macron Fine Chemicals™
Lieferant: MACRON AVANTOR BRAND
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
3133-46EA 354.16 EUR InStock
3133-46
Schwefelsäure ≥95%, AR®, Macron Fine Chemicals™
Schwefelsäure
Formel: H₂SO₄
MW: 98.08 g/mol
Siedepunkt: 330
Melting Pt: 10.38
Dichte: 1.84
MDL Number: MFCD00064589
CAS-Nummer: 7664-93-9
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear, Colourless, Oily Liquid
Assay ≥95%
Residue after Ignition ≤0.001%
Substances Reducing KMnO₄ (as SO₂) ≤0.0003%
Nitrate (NO₃) ≤0.0002%
Chloride (Cl) ≤0.0001%
Ammonium (NH₄) ≤0.0003%
Heavy Metals (as Pb) ≤0.0002%
For Laboratory, Research or Manufacturing Use Passes Test
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..