Kaliumdichromat 1/6 mol/l (1 N) in wässriger Lösung, AVS TITRINORM volumetrische Lösung
Lieferant: VWR Chemicals
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
31396.291EA 34 EUR InStock
31396.291
Kaliumdichromat 1/6 mol/l (1 N) in wässriger Lösung, AVS TITRINORM volumetrische Lösung
Kaliumdichromat
Formel: K₂Cr₂O₇
MW: 294.18 g/mol
Siedepunkt: 500
Melting Pt: 398
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011367
CAS-Nummer: 7778-50-9
EINECS: 231-906-6
UN: 3287
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,07790
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.1657 - 0.1663 mol/l
Appearance Klare orange Flüssigkeit
NIST rückführbar Bestätigt
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge