Kaliumpermanganat ≥99%, Puriss. p.a. Reag. Ph. Eur., ACS analytical reagent, Fluka™
Lieferant: HONEYWELL
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
31404-100G 31404-1KG 31404-2.5KG 31404-500G 31404-25KG
31404-100GEA 37.13 EUR InStock
31404-100G 31404-1KG 31404-2.5KG 31404-500G 31404-25KG
Kaliumpermanganat ≥99%, Puriss. p.a. Reag. Ph. Eur., ACS analytical reagent, Fluka™
Potassium permanganate
Formel: KMnO₄
Melting Pt: Zersetzung
Dichte: 2,700 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011364
CAS-Nummer: 7722-64-7
EINECS: 231-760-3
UN: 1490
ADR: 5.1,II
Merck Index: 12,07824
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 99.0 %
Water insoluble matter Max. 0.2 %
Loss on drying (105°C, 2 h) Max. 0.2 %
Chloride (Cl) Max. 200 ppm
Chloride, Chlorate (as Cl) Max. 0.005 %
Sulfate (SO₄) Max. 200 ppm
Appearance of the solution complying
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge