Ampicillin Trihydrat, Supelco®
Lieferant: SUPELCO
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
31591-250MG
31591-250MGEA 57.4 EUR InStock
31591-250MG
Ampicillin Trihydrat, Supelco®
Ampicillin Trihydrat
Formel: C₁₆H₁₉N₃O₄S·3H₂O
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00072036
CAS-Nummer: 7177-48-2
EINECS: 200-709-7
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6ea0ee199a8ee4b9c086e63d8c1ab2a3b379d085&vid=6ea0ee199a8ee4b9c086e63d8c1ab2a3b379d085&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge