2-Aminoazotoluol, Supelco®
Lieferant: SUPELCO
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
31629-250MG
31629-250MGEA 427 EUR InStock
31629-250MG
2-Aminoazotoluol, Supelco®
2-Aminoazotoluol
Formel: C₁₄H₁₅N₃
MDL Number: MFCD00007733
CAS-Nummer: 97-56-3
EINECS: 202-591-2
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b5af980c51aeadee2e01be14f105718a885b406d&vid=b5af980c51aeadee2e01be14f105718a885b406d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge