Methylorange 0,04% in wässriger Lösung, TECHNICAL pH-Indikator
Lieferant: VWR Chemicals
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
31720.292EA 77.9 EUR InStock
31720.292 31720.230
Methylorange 0,04% in wässriger Lösung, TECHNICAL pH-Indikator
Methylorange
  • pH-Bereich des Farbwechsels: 3,1-4,4
Formel: C₁₄H₁₄N₃NaO₃S
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007502
CAS-Nummer: 547-58-0
EINECS: 208-925-3
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Prüfung auf Identität Entspricht
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge