Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Bromkresolpurpur 0,04 wt, % in H₂O, Sigma-Aldrich®

Lieferant: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

318736-100ML 318736-500ML
318736-100MLEA 30.6 EUR InStock
318736-100ML 318736-500ML
Bromkresolpurpur 0,04 wt, % in H₂O, Sigma-Aldrich®
Bromkresolpurpur
Bromocresol purple (BCP) is an organic dye and a pH indicator. It changes from yellow (pH 5.2) to purple (6.8). BCP reacts with ammonia to yield ammonium salt. Hence, it can be used as an ammonia sensing probe.


Formel: C₂₁H₁₆Br₂O₅S
Dichte: 0,991 g/ml (25 °C)
Storage Temperature: Room Temperature
MDL Number: MFCD00011681
CAS-Nummer: 115-40-2
EINECS: 204-087-8
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=47c9670cec7df9e6d9e9df64f2a1265a398b2114&vid=47c9670cec7df9e6d9e9df64f2a1265a398b2114&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance (Form) Liquid
Wavelength 584 - 590 nm
In 0.01 N NaOH
Extinction Coefficient ≥60000
Visual Interval Pass
pH 6.8 = Purple

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge