Ölsäure ≥99%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
31997.06 31997.14 31997.22
31997.06EA 71.5 EUR InStock
31997.06 31997.14 31997.22
Ölsäure ≥99%
Ölsäure
Purity: 99% CAS No.: 112-80-1 Molecular Formula: C18H34O2 Formula Weight: 282.47 Physical Form: Liquid Density: 0.887 Refractive Index: 1.4610 Sensitivity: Air Sensitive Appearance: Colourless to pale yellow Melting Point: 13-14° Boiling Point: 286°/100mm Beilstein Reference: 1726542 Merck Reference: 14,6828 MDL No.: MFCD00064242
Formel: C₁₈H₃₄O₂
MW: 282.47 g/mol
Siedepunkt: 286 °C (100 mmHg)
Melting Pt: 13…14 °C
Dichte: 0.887
Flash-Pt: 180
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064242
CAS-Nummer: 112-80-1
EINECS: 204-007-1
Merck Index: 13,06898
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e5aecc5dce4d0318386a45d7adb7c5822631010a&vid=e5aecc5dce4d0318386a45d7adb7c5822631010a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge