Natriumhydroxid Konzentrat zur Verdünnung zu 1L, 0.25 M NaOH (0.25N) volumetrische Lösung, Fluka™
Lieferant: HONEYWELL
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
32040-1EA
32040-1EAEA 42.08 EUR InStock
32040-1EA
Natriumhydroxid Konzentrat zur Verdünnung zu 1L, 0.25 M NaOH (0.25N) volumetrische Lösung, Fluka™
Sodium hydroxide
Concentrate for 1L standard solution
Formel: NaOH
MW: 40 g/mol
Siedepunkt: 105…140 °C (1.013 hPa)
Melting Pt: –12 – –10 °C.
Dichte: 1.08 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003548
CAS-Nummer: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8 II
Merck Index: 14,08627
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Factor 0.998 - 1.002
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective
Traceable to NIST SRM effective
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge