di-Ammoniumoxalat Monohydrat 99,5-101,0%, Puriss. p.a. ISO, ACS, Reag. Ph. Eur., Fluka™
Lieferant: HONEYWELL SPECIALTY CHEMICALS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
32304.9030 32304-1KG 32304-250G 32304-500G
HONE32304.9030EA 0 EUR InStock
HONE32304.9030 32304-1KG 32304-250G 32304-500G
di-Ammoniumoxalat Monohydrat 99,5-101,0%, Puriss. p.a. ISO, ACS, Reag. Ph. Eur., Fluka™
di-Ammoniumoxalat Monohydrat
Formel: (NH₄)₂C₂O₄·H₂O
Melting Pt: 133 °C
Dichte: 1,480 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149694
CAS-Nummer: 6009-70-7
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,00541
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay 99.5 - 101.0 %
Water insoluble matter Max. 0.005 %
Residue on ignition (SO₄) Max. 0.02 %
pH (2.5 %, 20 °C) 6-7
Calcium (Ca) Max. 0.001 %
Cadmium (Cd) Max. 0.0005 %
Copper (Cu) Max. 0.0005 %
Iron (Fe) Max. 0.0002 %
Potassium (K) Max. 0.001 %
Magnesium (Mg) Max. 0.001 %
Sodium (Na) Max. 0.001 %
Lead (Pb) Max. 0.0005 %
Zinc (Zn) Max. 0.0005 %
Heavy metals (as Pb) Max. 0.0005 %
Chloride (Cl) Max. 0.0005 %
Nitrate (NO₃) Max. 0.0005 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.002 %
Solution 10 g to 200 mL (H₂O) complying
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge