Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Pyridin ≥99,5%, ultrarein für die Spektrophotometrie

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

32436.K2 32436.K7 32436.M1 32436.AK
32436.K2EA 176 EUR InStock
32436.K2 32436.K7 32436.M1 32436.AK
Pyridin ≥99,5%, ultrarein für die Spektrophotometrie
Pyridine
Purity: 99.5+% CAS No.: 110-86-1 Molecular Formula: C5H5N Formula Weight: 79.10 Flash Point: 20°(68°F) Physical Form: Liquid Density: 0.978 Refractive Index: 1.5100 Odour: Unpleasant Melting Point: -42° Boiling Point: 115° Beilstein Reference: 103233 Merck Reference: 14,7970 UN No.: 1282 MDL No.: MFCD00011732


Formel: C₅H₅N
MW: 79.1 g/mol
Siedepunkt: 115 °C
Melting Pt: –42 °C
Dichte: 0.978
Flash-Pt: 20 °C (68 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011732
CAS-Nummer: 110-86-1
EINECS: 203-809-9
UN: 1282
ADR: 3 II
Merck Index: 14,7970
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3f9c5934940218027dae0d80a1f98b6d5179c0a8&vid=5dc7f822262726db0427fe8ab02ba2d8cf31c801&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge