o-Xylol ≥96% für die Spektrophotometrie
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
32471.K2 32471.K7
32471.K2EA 106 EUR InStock
32471.K2 32471.K7
o-Xylol ≥96% für die Spektrophotometrie
o-Xylol
Purity: 96% min CAS No.: 95-47-6 Molecular Formula: C8H10 Formula Weight: 106.17 Flash Point: 32°(89°F) Physical Form: Liquid Density: 0.877 Refractive Index: 1.5050 Appearance: Colourless Melting Point: -25° Boiling Point: 143-145° Beilstein Reference: 1815558 Merck Reference: 14,10081 UN No.: 1307 MDL No.: MFCD00008519
Formel: C₈H₁₀
MW: 106.17 g/mol
Siedepunkt: 143…145 °C
Melting Pt: –25 °C
Dichte: 0.877
Flash-Pt: 32 °C (89 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008519
CAS-Nummer: 95-47-6
EINECS: 202-422-2
UN: 1307
ADR: 3 III
Merck Index: 14,10081
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5dd6c62d1c62b6e7f71df7e157aae77162b3bcf1&vid=5dd6c62d1c62b6e7f71df7e157aae77162b3bcf1&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge