Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Bromkresolpurpur Reag. Ph. Eur. Indikator, Fluka™

Lieferant: HONEYWELL

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


32642-1KG 32642-5G 32642-25G
32642-1KGEA 1479.46 EUR InStock
32642-1KG 32642-5G 32642-25G
Bromkresolpurpur Reag. Ph. Eur. Indikator, Fluka™
Bromkresolpurpur


Formel: C₂₁H₁₆Br₂O₅S
Melting Pt: 240 °C (Zersetzung)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011681
CAS-Nummer: 115-40-2
EINECS: 204-087-8
Merck Index: 13,01371
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Change range complying
Indicator solution complying
Test of sensitivity complying
Curve course (UV) complying
Extinction maximum at 414 - 424 nm
Extinction maximum of Min. 400
pH Range 5.2 - 6.8, yellow to purple

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge