Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Cyclohexan, extra trocken 99.5%, AcroSeal®

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

326831000 326830010 326830025
326831000.EA 27.4 EUR InStock
326831000. 326830010. 326830025.
Cyclohexan, extra trocken 99.5%, AcroSeal®
Cyclohexan


Formel: C₆H₁₂
Siedepunkt: 81 °C (760 mmHg)
Melting Pt: 6,5 °C
Dichte: 0,77 g/cm³
Flash-Pt: –18 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003814
CAS-Nummer: 110-82-7
EINECS: 203-806-2
UN: 1145
ADR: 3,II
Merck Index: 13,02752
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8a1e51ba998bef126804c3fd25b361be72cd9545&vid=70ea12051c5d4a25e80a997bdd0c07cd94520e81&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 % (Coulometric)
GC ≥99.4 %
Residue after evaporation ≤0.0005 %
Acidity ≤0.001 meq/g

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge