Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

1,4-Butandioldiacrylat ≥99% (reaktive Ester) stabilisiert

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

Stabilization: Stabilisiert mit Hydrochinon (HQ)

32780.06 32780.14 32780.22
32780.06EA 30.2 EUR InStock
32780.06 32780.14 32780.22
1,4-Butandioldiacrylat ≥99% (reaktive Ester) stabilisiert
1,4-Butandioldiacrylat
Stabilized with 50-105 ppm hydroquinone

Purity: 99+% CAS No.: 1070-70-8 Molecular Formula: C10H14O4 Formula Weight: 198.22 Flash Point: 110°(230°F) Physical Form: Liquid Density: 1.051 Refractive Index: 1.4560 Appearance: Colourless Odour: Pleasant Boiling Point: 83°/0.3mm Beilstein Reference: 1777487 UN No.: 1760 MDL No.: MFCD00014940


Formel: C₁₀H₁₄O₄
MW: 198.22 g/mol
Siedepunkt: 83 °C (0.3 mmHg)
Dichte: 1.051
Flash-Pt: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00014940
CAS-Nummer: 1070-70-8
EINECS: 213-979-6
UN: 1760
ADR: 8 III
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge