Bromthymolblau-Lösung in Ethanol Säure-Base-Indikator, Fluka™
Lieferant: HONEYWELL
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
32822-100ML
32822-100MLEA 71.91 EUR InStock
32822-100ML
Bromthymolblau-Lösung in Ethanol Säure-Base-Indikator, Fluka™
Bromthymolblau
Formel: C₂₇H₂₈Br₂O₅S
Flash-Pt: 38 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005872
CAS-Nummer: 76-59-5
UN: 1170
ADR: 3,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Test of sensitivity complying
Change range (pH 5,8-7,4) complying
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge