Tiegel, konisch, flacher Boden, Aluminiumoxid
Lieferant: Alfa Aesar
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
33009.KF 33010.KF 33012.KF 33013.KF 33014.KF 33015.KF 33046.KF 33048.KF
33009.KFEA 72.1 EUR InStock
33009.KF 33010.KF 33012.KF 33013.KF 33014.KF 33015.KF 33046.KF 33048.KF
Tiegel, konisch, flacher Boden, Aluminiumoxid
Tiegel
Diese Tiegel werden aus Aluminiumoxid hergestellt. Sie weisen sowohl bei erhöhten Temperaturen als auch bei hohen Frequenzen hervorragende Eigenschaften auf und sind beständig gegen korrosive Flüssigkeiten und Gase. Oxidkeramiken sind außerdem oxidationsinert und nicht anfällig für Strahlenschäden.
  • 1950 °C (max. Betriebstemperatur in Luft)
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge