Probenehmer für Flüssigkeiten
Lieferant: BURKLE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
5326-0001 5326-0002 5326-0004 5326-0003
331-0032EA 241.15 EUR InStock
331-0032 331-0033 331-0035 331-0034
Probenehmer für Flüssigkeiten
Probenehmer Probenehmer für Flüssigkeiten
Material V4A (1.4404). Probenehmer für dünnflüssige bis viskose Flüssigkeiten.
  • Praktische Einhandbedienung
  • Mit Auslasstrichter für sicheres Befüllen der Probenflaschen
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge