Schöpfer
Lieferant: BURKLE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
5354-1000
331-0056EA 327.6 EUR InStock
331-0056
Schöpfer
Schaufeln
Edelstahl V2A (1.4301).
  • Komplett mit Stab
  • Keine Öffnungen, Hinterschnitte oder Ritzen, in denen sich Rückstände sammeln können
  • Porenfreie Verarbeitung durch qualitativ hochwertige Laserschweißnähte
  • Sterilisierbar durch Flammensterilisation oder Dampfsterilisation
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..