Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

VWR®, Kanister, Weithals, mit Schraubverschlüssen

Lieferant: VWR Collection

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

331-0152EA 6.5 EUR InStock
331-0152 331-0187 331-0103 331-0107 331-0108 331-0112 331-0411
VWR®, Kanister, Weithals, mit Schraubverschlüssen
Flaschen Kanister
HDPE, opaque with PP screw caps.

  • Space saving container, easy to fill
  • With tamper-evident screw caps
  • Excellent shock resistance
  • Temperature resistance: −10 to +80 °C (120 °C for short periods)
  • Can be supplied sterile

Ideal for water and general testing, filling and storage. Opaque, ensures reasonable visibility of the content level.

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge