VWR®, Standard Line, Flaschen, Weithals, PET, Rund oder Quadratisch, mit Schraubverschluss
Lieferant: LAB3 OWN PRODUCTION
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
331-0155EA 101 EUR InStock
331-0155 331-0161 331-0165 331-0167
VWR®, Standard Line, Flaschen, Weithals, PET, Rund oder Quadratisch, mit Schraubverschluss
Flaschen Kunststoffflaschen
PET, klar.
  • 34-mm-Hals für alle Flaschen
  • Manipulationssicherer Schraubverschluss
  • Aus lebensmitteltauglichem PET
Zur einfachen Probenahme. Unsteril, leicht, rund oder quadratisch. Alle Verschlüsse sind aus HDPE.
Achtung! Bitte beachten: Die Produkt(e) auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge