Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Vacuum hand pumps, VacuMan

Lieferant: BURKLE

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

5620-1360 5620-0360 5620-2181 5620-1180 5620-2180
331-2123EA 153.85 EUR InStock
331-2123 BURK5620-0360 BURK5620-2181 BURK5620-1180 BURK5620-2180
Vacuum hand pumps, VacuMan
Pumpen Vakuum-Handpumpen
The vacuum hand pump can be operated with one hand to create a vacuum or pressure, independent of power supply.

  • Maintenance-free, self-lubricating
  • Corrosion resistant
  • With or without gauges
  • Available in PVC or aluminium for heavy duty

Connection for hoses with 6,4 mm inner diameter.

Zubehörinformationen: Sampling set with suction hose, sample container and adapter set for hoses from 5 to 14 mm available as accessory

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

ZUBEHÖR

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge