Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

tert-Butylmagnesium chloride 1.7 M in THF, AcroSeal®

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

331671000 331678000
331671000.EA 87.9 EUR InStock
331671000. 331678000.
tert-Butylmagnesium chloride 1.7 M in THF, AcroSeal®
tert-Butylmagnesium chloride


Formel: C₄H₉ClMg
Dichte: 0,931 g/cm³
Flash-Pt: –17 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000465
CAS-Nummer: 677-22-5
UN: 3399
ADR: 4.3,I
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Dark brown Solution
Titration Active base 19 to 21 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge