di-Ammoniumhydrogencitrat ≥99%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
33221.22 33221.36 33221.A3
33221.22EA 37.6 EUR InStock
33221.22 33221.36 33221.A3
di-Ammoniumhydrogencitrat ≥99%
di-Ammoniumhydrogencitrat
Purity: 99+% CAS No.: 3012-65-5 Molecular Formula: C6H14N2O7 Formula Weight: 226.19 Physical Form: Granular Density: 1.48 Appearance: White Odour: Odourless Merck Reference: 14,512 MDL No.: MFCD00013068
Formel: HOC(CO₂H)(CH₂CO₂NH₄)₂
Dichte: 1,48
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00013068
CAS-Nummer: 3012-65-5
EINECS: 221-146-3
Merck Index: 14,512
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge