L(+)-Kaliumnatriumtartrat Tetrahydrat 99,0-102,0% ACS
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
33241.22 33241.36 33241.A4
33241.22EA 38.4 EUR InStock
33241.22 33241.36 33241.A4
L(+)-Kaliumnatriumtartrat Tetrahydrat 99,0-102,0% ACS
L(+)-Kaliumnatriumtartrat Tetrahydrat
Purity: 99.0-102.0% CAS No.: 6381-59-5 Molecular Formula: C4H4KNaO6.4H2O Formula Weight: 282.23 (210.29anhy) Physical Form: Crystalline Density: 1.77 pH: 6.0-8.5 Melting Point: 70-80° Beilstein Reference: 6113568 Merck Reference: 14,7670 MDL No.: MFCD00150989
Formel: KOOC(CHOH)₂COONa·4H₂O
Melting Pt: 70…80 °C
Dichte: 1,77
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00150989
CAS-Nummer: 6381-59-5
EINECS: 206-156-8
Merck Index: 14,7670
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8d585522f4e3b14a7b011dc8a858f5eeca413864&vid=b2916546c357e512a898e837c4d40d48839223be&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay (unspecified) 99.0-102.0% C₄H₄KNaO₆.4H₂O
Impurity content NH₄ 0.002%
Insoluble material 0.005%
pH of a 5% solution 6.0-8.5 at 25°C
Trace Metals (as Pb) 5ppm
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge