Kaliumhexacyanoferrat(II) Trihydrat 98,5-102,0% ACS
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
33358.22 33358.36 33358.A3
33358.22EA 38 EUR InStock
33358.22 33358.36 33358.A3
Kaliumhexacyanoferrat(II) Trihydrat 98,5-102,0% ACS
Kaliumhexacyanoferrat(II) Trihydrat
Purity: 98.5-102.0% CAS No.: 14459-95-1 Molecular Formula: K4Fe(CN)6.3H2O Formula Weight: 422.39 (368.36anhy) Physical Form: Crystalline Density: 1.85 Appearance: Pale yellow Odour: Odourless pH: 9.5 Melting Point: 69-71° Merck Reference: 14,7631 MDL No.: MFCD00167023
Formel: K₄Fe(CN)₆·3H₂O
Melting Pt: 69…71 °C
Dichte: 1,85
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00167023
CAS-Nummer: 14459-95-1
EINECS: 237-722-2
Merck Index: 14,7631
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge