Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Natriumperborat Tetrahydrat, Reagenzqualität

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

33383.14 33383.22 33383.36
33383.14EA 27.5 EUR InStock
33383.14 33383.22 33383.36
Natriumperborat Tetrahydrat, Reagenzqualität
Natriumperborat Tetrahydrat
CAS No.: 10486-00-7 Molecular Formula: NaBO3.4H2O Formula Weight: 153.86 (81.84anhy) Physical Form: Granular Density: 1.73 Sensitivity: Hygroscopic Appearance: White Odour: Odourless pH: ca 10 Melting Point: 60° dec. Merck Reference: 14,8652 UN No.: 1479 MDL No.: MFCD00149231

Bleaching agent for domestic detergents and industrial laundries


Formel: NaH₂BO₄·4H₂O
Melting Pt: 60 °C (Zersetzung)
Dichte: 1,73
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149231
CAS-Nummer: 13517-20-9
EINECS: 239-172-9
UN: 1479
ADR: 5.1,III
Merck Index: 14,8652
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge