Molekularsieb A5 (0,5 nm, 5 Å), Plätzchen, Ø 1.6 mm, Fluka™
Lieferant: HONEYWELL
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
334316-1KG
334316-1KGEA 242.23 EUR InStock
334316-1KG
Molekularsieb A5 (0,5 nm, 5 Å), Plätzchen, Ø 1.6 mm, Fluka™
Molekularsieb A5 (0,5 nm, 5 Å)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00131613
CAS-Nummer: 69912-79-4
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Particle Size 1.6 mm
Form pellets
Granulation complying
Pore Size (Ång Ström) 5
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge