Osmium(III)chlorid Trihydrat ≥99,99% (Metall-Basis) Os 52-56%, Premion®
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
33480.01 33480.03 33480.06
33480.01EA 119 EUR InStock
33480.01 33480.03 33480.06
Osmium(III)chlorid Trihydrat ≥99,99% (Metall-Basis) Os 52-56%, Premion®
Osmium(III)chlorid Trihydrat
Purity: 99.99% CAS No.: 135296-80-9 Molecular Formula: Cl3Os.3H2O Formula Weight: 350.60 (296.56anhy) Physical Form: Crystalline Appearance: Red-black Melting Point: dec. UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00011148
Formel: Cl₃Os·H₂O
Melting Pt: Zersetzung
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011148
CAS-Nummer: 135296-80-9
EINECS: 236-587-7
UN: 3260
ADR: 8,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge