Tris(4-nitrophenyl)amine, technische Qualität, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
335495-5G
335495-5GEA 105 EUR InStock
335495-5G
Tris(4-nitrophenyl)amine, technische Qualität, Sigma-Aldrich®
Tris(4-nitrophenyl)amine
Formel: C₁₈H₁₂N₄O₆
Melting Pt: >300 °C (Lit.)
Storage Temperature: Room Temperature
MDL Number: MFCD00024636
CAS-Nummer: 20440-93-1
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dda4e3d661331fb6b8a2319bec50d5856288527c&vid=dda4e3d661331fb6b8a2319bec50d5856288527c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow-green or gold powder
Infrared spectrum Conforms to structure
Proton NMR spectrum Conforms to structure
High pressure liquid Typically ca. 97%
Elemental analysis Carbon typically 54.8% - 58.8%, Nitrogen typically 14.2% - 15.2%
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge