Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Dicyclohexylchlorphosphin ≥98%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


33571.03 33571.06
33571.03EA 68.5 EUR InStock
33571.03 33571.06
Dicyclohexylchlorphosphin ≥98%
Dicyclohexylchlorphosphin
Purity: 98+% CAS No.: 16523-54-9 Molecular Formula: C12H22ClP Formula Weight: 232.73 Flash Point: 110°(230°F) Physical Form: Liquid Density: 1.054 Refractive Index: 1.5330 Sensitivity: Air and Moisture Sensitive Appearance: Colourless to pale yellow Odour: Acrid Boiling Point: 97°/0.1mm UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00014294


Formel: C₁₂H₂₂ClP
Siedepunkt: 97 °C (0,1 mmHg)
Dichte: 1,054
MDL Number: MFCD00014294
CAS-Nummer: 16523-54-9
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge