ortho-Borsäure ≥99,5%, kristallisiert, Gen-Apex für die Molekularbiologie
Lieferant: VWR Chemicals
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
33601.261EA 68.9 EUR InStock
33601.261
ortho-Borsäure ≥99,5%, kristallisiert, Gen-Apex für die Molekularbiologie
ortho-Borsäure
Formel: B(OH)₃
Siedepunkt: 185 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 160 °C
Dichte: 1,44 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011337
CAS-Nummer: 10043-35-3
EINECS: 233-139-2
REACH: 01-2119486683-25
Merck Index: 13,01326
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=098dd700154daaf6338ebb270902bb2bc704f27d&vid=a93c66bb765106303a79d959711584a74629103a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 99.5 %
Colouration (0,1 mol/l; water) Max. 10 APHA
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Transmittance (230 nm) (0,1 mol/l) Min. 99 %
Transmittance (260 nm) (0,1 mol/l) Min. 95 %
Transmittance (280 nm) (0,1 mol/l) Min. 97 %
Transmittance (320 nm) (0.1 mol/l) Min. 99 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge