Methylblau microbiologischer Farbstoff (C.I. 42780)
Lieferant: VWR Chemicals
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
34015.182EA 173 EUR InStock
34015.182
Methylblau microbiologischer Farbstoff (C.I. 42780)
Methylblau
Formel: C₃₇H₂₇N₃Na₂O₉S₃
MDL Number: MFCD00058509
CAS-Nummer: 28983-56-4
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Identification Passes test
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge