Schwefelkohlenstoff ≥99,9%, Reagenzqualität niedriger Benzol-Gehalt
Lieferant: HONEYWELL
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
342270-100ML 342270-1L 342270-800ML
342270-100MLEA 52.57 EUR InStock
342270-100ML 342270-1L 342270-800ML
Schwefelkohlenstoff ≥99,9%, Reagenzqualität niedriger Benzol-Gehalt
Schwefelkohlenstoff
  • ≥95% for general laboratory use.
Formel: CS₂
MW: 76.14 g/mol
Siedepunkt: 46 °C (1.013 hPa)
Melting Pt: –76 °C
Dichte: 1.264 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: –30 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011321
CAS-Nummer: 75-15-0
EINECS: 200-843-6
UN: 1131
ADR: 3 I
Merck Index: 13,01821
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a7fe0c906449b3b5461b1bac971c583c92c0b41c&vid=a7fe0c906449b3b5461b1bac971c583c92c0b41c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Explosion Limit 50 %
Assay (GC) Min. 99.90 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.05 %
Non-volatile matter Max. 0.0003 %
Benzene (GC) Max. 1 ppm
Autoignition Temperature 212 °F
Vapor Density 2.67 (vs air)
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge