Patentblau V Calciumsalz, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
34233.128EA 177 EUR InStock
34233.128
Patentblau V Calciumsalz, TECHNICAL
Patentblau V Calciumsalz
Formel: C₅₄H₆₂CaN₄O₁₄S₄
MW: 1159.45 g/mol
Melting Pt: 200
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00038746
CAS-Nummer: 3536-49-0
EINECS: 222-573-8
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Prüfung auf Identität Entspricht
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge