, Hydranal™ Trocknungsmittel, für Luft und Gase in für Karl Fischer Titration, Ø ~2 mm, Fluka™
Lieferant: HONEYWELL
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
34241-250G
34241-250GEA 62.9 EUR InStock
34241-250G
, Hydranal™ Trocknungsmittel, für Luft und Gase in für Karl Fischer Titration, Ø ~2 mm, Fluka™
Molekularsieb 3A (0,3 nm, 3 Å)
Formel: KnNa₁₂-n[(AlO₂)₁₂(SiO₂)₁₂]·xH₂O
Dichte: 2 g/cm³
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00131613
CAS-Nummer: 1318-02-1
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Suitability (for KF-titration) test passed
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge