Bariumchlorid 0.1 M BaCl2 (0.2N) volumetrische Lösung, Fluka™
Lieferant: HONEYWELL
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
34252-1L
34252-1LEA 142.95 EUR InStock
34252-1L
Bariumchlorid 0.1 M BaCl2 (0.2N) volumetrische Lösung, Fluka™
Barium chloride
Formel: BaCl₂
MW: 208.24 g/mol
Siedepunkt: 1560
Melting Pt: 963
Dichte: 1.00 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003445
CAS-Nummer: 10361-37-2
EINECS: 233-788-1
Merck Index: 12,00998
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Factor 0.998 - 1.002
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge