Perchlorsäure 0.01 M HClO4 (0.01N) in Essigsäure volumetrische Lösung, zur Titration in nicht wässrigen Flüssigkeiten, Fluka™
Lieferant: HONEYWELL
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
34408-1L
34408-1LEA 479.53 EUR InStock
34408-1L
Perchlorsäure 0.01 M HClO4 (0.01N) in Essigsäure volumetrische Lösung, zur Titration in nicht wässrigen Flüssigkeiten, Fluka™
Perchlorsäure
Formel: HClO₄
Siedepunkt: 119 °C (1,013 hPa) (solvent)
Dichte: 1,06 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011325
CAS-Nummer: 7601-90-3
UN: 2920
ADR: 8,II
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5fc15d8358229daccc96a56573b32589d2a21575&vid=6229c0a46973f90bd59e4a83d8414f7d2563530a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge